文件
GF41348864
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
同義詞:
AL606022
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 413-488-64
重量
200 g
零件最大尺寸
0.1 μm