重要文件
GF59005470
氧化镁
rod, 6.35 mm diameter, length 135 mm, stabilized with 3% yttria
同義詞:
MG607920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 590-054-70
長度
135 mm
直徑
6.35 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)