GF51400707
同義詞:
PT045140
1 of 10
Sigma-Aldrich
916056
Platinum nanospheres
GF67002757
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
773875
纳米铂分散体
436011
磷酸铁(III) 二水合物
03880
聚乙烯亚胺 溶液
GF55986261
Y0001937
去铁胺
282782
乙酰丙酮铂(II)
D9533
去铁胺 甲磺酸盐
416002
聚丙烯酸 溶液
wire
Goodfellow 514-007-07
0.5 m × 0.50 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
High-Purity Metals & Alloys
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.