Merck
全部照片(3)
文件
416002
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸 溶液
average Mw ~250,000, 35 wt. % in H2O
同義詞:
PAA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C3H4O2)n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
分子量
average Mw ~250,000
濃度
35 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.395
密度
1.150 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
聚(丙烯酸)溶液(PAA)是可以通过丙烯酸自由基聚合反应合成的阴离子聚合物。它具有膨胀性质,易于吸收和保留水分。它具有高离子交换能力,可用于形成膜。
應用
PAA可用于多种应用,例如气体传感器、电气器件和化妆品。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Electrospun fibrous polyacrylic acid membrane-based gas sensors
Ding B, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 106(1), 477-483 (2005)
Poly (acrylic acid) nanofibers by electrospinning
Kim B, et al.
Materials Letters, 59(7), 829-832 (2005)
Swelling behavior of acrylic acid hydrogels prepared by gamma-radiation crosslinking of polyacrylic acid in aqueous solution
Jabbari E and Nozari S
European Polymer Journal, 36(12), 2685-2692 (2000)
Fast adsorption of methylene blue on polyacrylic acid-bound iron oxide magnetic nanoparticles
Mak S and Chen D
Dyes and Pigments, 61(1), 93-98 (2004)
Water absorption, retention and the swelling characteristics of cassava starch grafted with polyacrylic acid
Witono JR, et al.
Carbohydrate Polymers, 103(1), 325-332 (2014)
文章
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
我們很快就討論了 1:1 和 2:1 纖維矽酸鹽材料在膜技術中的應用,以及對其層狀結構的基本幾何理解。