重要文件
GF36453461
聚碳酸酯
(PC), sheet, thickness 0.5 mm, size 250 × 250 mm, grade makrofol de 1-4
同義詞:
CT303040
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 364-534-61
尺寸
250 × 250 mm
厚度
0.5 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)