重要文件
GF14617177
Brass alloy, Cu70Zn30
1m wire, 0.05mm diameter, as drawn
同義詞:
CU085120
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 146-171-77
長度 × 直徑
1 m × 0.05 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)