文件
GF14336276
黄铜
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 2_kg, condition atomized
同義詞:
CU086011
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 143-362-76
零件最大尺寸
100 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3