重要文件
ZWATSENA1
Milli-Q
水传感器
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
AC/DC 輸入
120 V, 60 Hz
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 水传感器是一种安全附件,可检测地板上是否存在多余的水,并自动关闭来自供水系统或主供水的给水通道。
  • 通常放置在地板或工作台上,最方便实验室。
  • 传感器具有4 m的电缆,可以连接到最远4 m的水净化系统。
應用
Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ系列纯水系统的水传感器配件可防止泄漏(不太可能发生)的情况下对实验室造成水损。
特點和優勢
  • 高度降低洪水风险。
  • 保护实验室仪器和周围环境免受水损害。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
觀看教學影片並下載 Milli-Q® SQ 2系列實驗用水系統的使用手冊。您可以馬上開始使用。線上購買系統、配件、墨水匣和服務。
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
相關內容
探索超純水的新思維。現在,任何有插頭的實驗室工作台都可以新鮮分配 18.2 MΩ∙cm 超純水。堅固的品質。簡單。緊湊。可擴充。更環保的替代產品。線上購買。
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.