文件
Z190535
Supelco
液体闪烁瓶(带螺纹瓶盖)
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
同義詞:
Scintillation Counting Vials
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
metal foil liner
white polypropylene cap
特點
closure type screw top vial
closure type white polypropylene cap
包裝
pkg of 500 ea
尺寸
28 mm × 61 mm
容積
20 mL
接頭
thread for 22-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
可高压灭菌,易于维护。可用小瓶进行储存或作为封闭形式,以防止污染。
可靠的 Wheaton "180" 牌低钾玻璃。白色 22mm 瓶盖具有可书写的顶部。带盖样品瓶在 100 只装托盘中单格包装。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Laura G Wilkinson et al.
Plant methods, 13, 67-67 (2017-08-22)
Seed development in the angiosperms requires the production of a female gametophyte (embryo sac) within the ovule. Many aspects of female reproductive development in cereal crops are yet to be described, largely due to the technical difficulty in obtaining phenotypic