重要文件
GF09936311
不锈钢-AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
同義詞:
FF210331
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 099-363-11
長度
10 m
線圈寬度
12 mm
厚度
0.25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)