重要文件
DWKBPB0100P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 100 mL
同義詞:
BPB0100P
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Azlon
儲存條件
room temperature
assay range
accuracy: 20 mL
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
特點和優勢
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)