重要文件
DWK209548
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 125 mm, 43-140
同義詞:
209548
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
包裝
pkg of 72 ea
製造商/商標名
WHEATON® 209548
瓶直徑 × 高度
61 mm × 125 mm
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
Superior double seal closure for leak resistance
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)