文件
B9032
Sigma-Aldrich
Nalgene ® 瓶,2104 型
capacity 125 mL
同義詞:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
接合處
Joints threaded neck (38)
agency
suitable for EPA OTM-45
描述
Not autoclavable
特點
with cap
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Nalgene® 2104-0004
瓶直徑 × 高度
50 mm × 99 mm
容量
125 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
波士顿式(圆形)广口瓶
特點和優勢
  • Nalgene®瓶非常适合储存化学品、材料和标本。
  • 实验室级 HDPE 材料,具有可靠的低可浸出性和可溶出性。
  • 适用于冷冻应用(低温低至 -100°C)。
  • 刚性、均匀的瓶壁可防止分裂或刺穿。
  • Nalgene 瓶具有良好的耐久性,并且对大多数酸、碱和醇具有化学耐受性。
  • 可通过无衬垫盖提供样品防漏密封保护。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS 或「永遠化學物質」會在環境中持續存在,並對人類健康構成風險。探索我們用於定量 PFAS 的環境監測工具,協助研究人員、監管機構和實驗室測試 PFAS。