重要文件
D75955
Sigma-Aldrich
2,5-二氯甲苯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3Cl2
CAS號碼:
分子量::
161.03
Beilstein:
1859112
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment