文件
139254
Sigma-Aldrich
2,4-二氯氯苄
99%
同義詞:
α,2,4-三氯甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
195.47
Beilstein:
387220
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.576 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−2.6 °C (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2,4-二氯苄基氯用作合成一系列新型 1,2,4-三唑鎓衍生物的起始试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa