重要文件
D49806
Sigma-Aldrich
二丁基二甲氧基锡
同義詞:
二丁基二甲氧基锡烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)3]2Sn(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
295.01
Beilstein:
4129589
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
反應適用性
core: tin
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
密度
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC
InChI
1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2
InChI 密鑰
ZXDVQYBUEVYUCG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 31, 3595-3595 (1990)