文件
D146803
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-2-氨基苯甲酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H2-2-(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
165.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
off-white to brown
mp
194-196 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-5-3-6(2)8(10)7(4-5)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3