重要文件
D125601
Sigma-Aldrich
3,5-二异丙基儿茶酚
technical grade, 90%
同義詞:
3,5-二异丙基邻苯二酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2CH]2C6H2-1,2-(OH)2
CAS號碼:
分子量::
194.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
chunks
bp
179-181 °C/30 mmHg (lit.)
mp
78-86 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1cc(O)c(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(13)6-9/h5-8,13-14H,1-4H3
InChI 密鑰
VMYLKGAEBQHVPE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jerry O Ebalunode et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5133-5138 (2009-06-13)
Current anesthetics, especially the inhaled ones, have troublesome side effects and may be associated with durable changes in cognition. It is therefore highly desirable to develop novel chemical entities that reduce these effects while preserving or enhancing anesthetic potency. In