重要文件
CLS9944516X
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 19.0 mL
同義詞:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
round bottom tube
描述
bulk packed
無菌
non-sterile
特點
cap: no
包裝
pkg of 1000 ea
製造商/商標名
Corning 99445-16X
外徑 × 長度
16 mm × 125 mm
容量
19.0 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (culture)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Single-use culture tubes are convenience packed.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)