文件
CLS9944916
Pyrex®一次性培养管,螺旋盖式,圆底
capacity 11.5 mL
同義詞:
Corning® 99449
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass
round bottom tube
螺紋尺寸
15-415
無菌
non-sterile
特點
cap: no
包裝
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
製造商/商標名
Corning 99449-16
外徑 × 長度
16 mm × 100 mm
容量
11.5 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (culture)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Pyrex® 培养管由低膨胀硼硅玻璃制成。
  • 非常适合用于组织培养和一般细菌学应用。
  • 螺旋盖管不配有盖子。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.