重要文件
CLS5341250
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 250 mL
同義詞:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
narrow-mouth
栓塞尺寸
6
無菌
non-sterile
特點
closure type Rubber stopper
包裝
case of 1
製造商/商標名
Corning 5341-250
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)