重要文件
CLS3022500
Pyrex® 刻度量筒,单公制,白色搪瓷刻度
volume 500 mL
同義詞:
Corning® 3022
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
subdivision 5.0 mL
製造商/商標名
Corning 3022-500
tol. measuring range
2.6 mL
容積
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 经"容量"校正
  • 单公制刻度
  • 可拆卸的 PE 缓冲保护器
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)