重要文件
CLS211650
Pyrex® 经济级滴定管,带 PTFE 锁定活栓塞
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
同義詞:
Corning® 2116
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 0.10 mL
製造商/商標名
Corning 2116-50
體積測量範圍
50 mL, accuracy: 0.06 mL
容積
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带 2mm 孔 PTFE 活栓塞和防尘罩。具有经过加工的顶部和底部,标有白色刻度。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)