重要文件
BR13913
BRAND®紧凑型BLAUBRAND®滴定管,带PTFE旋塞和Schellbach条
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
同義詞:
BLAUBRAND®, 滴定管, 紧凑型滴定管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear borosilicate glass 3.3
特點
subdivision 0.02 mL
製造商/商標名
BRAND 13913
體積測量範圍
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
長度
795 mm
容積
10 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)