CDS003013
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde
AldrichCPR
同義詞:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4F2O2
CAS號碼:
分子量::
158.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
形狀
solid
折射率
n20/D 1.497
密度
1.423 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
InChI 密鑰
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N