重要文件
C69101
Sigma-Aldrich
3-氯丙腈
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2CH2CN
CAS號碼:
分子量::
89.52
Beilstein:
1098454
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
mp
−52-−50 °C (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCC#N
InChI
1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChI 密鑰
GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test