重要文件
109231
Sigma-Aldrich
3-溴丙腈
≥98.0% (GC)
同義詞:
3-Bromopropanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2CH2CN
CAS號碼:
分子量::
133.97
Beilstein:
1738565
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChI 密鑰
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在丙烯腈的原子转移自由基聚合中,3-溴丙腈被用作引发剂。[1] 3-溴丙腈被用于多种芳族和杂芳族酚与烷基、酰基或苯甲酰基卤化物在乙腈和氟化铯-硅藻土中偶联反应[2]
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Cesium fluoride-Celite: a solid base for efficient syntheses of aromatic esters and ethers.
Shah STA, et al.
Tetrahedron, 61(27), 6652-6656 (2005)
Preparation of polyacrylonitrile with improved isotacticity and low polydispersity.
Jiang J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 116(5), 2610-2616 (2010)