C4753
1 of 10
Sigma-Aldrich
C58800
5-氯-2-硝基苯甲醛
N10802
2-硝基苯甲醛
139033
2-氯-5-硝基苯甲醛
BP793
布地奈德
D193607
2,4-二硝基苯甲醛
523917
2,5-二氯苯甲醛
8.22293
555592
1-硝基-2-萘醛
R277363
3,4-DIBROMO-BENZALDEHYDE
779636
1-Bromo-2-naphthaldehyde
powder
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?