重要文件
C40405
Sigma-Aldrich
2-(氯乙基)苯
99%
同義詞:
2-苯乙基氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
140.61
Beilstein:
385969
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI 密鑰
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)