重要文件
C27204
Sigma-Aldrich
邻氯苄胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
141.60
Beilstein:
907186
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI 密鑰
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)