重要文件
BR780750
BRAND® 微管,带散装螺帽和硅胶密封
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
同義詞:
大管,带螺口盖, 微量离心管, 螺口盖, 试管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
無菌
sterile
特點
RNase and DNase free
graduations: no
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
BRAND 780750
容量
0.5 mL
管直徑
13 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
套管螺纹(PP)和反应管(PP)完美匹配,与硅胶密封圈一起提供可靠的保护,防止液体渗漏或渗透。无菌反应管随附螺纹盖。
特點和優勢
  • 带有哑光标签区域
  • 应用:-196 °C to 121 °C
  • 无菌/SAL(无菌保证级别)10-3
  • BIO-CERT® PCR QUALITY:不含人DNA、RNase、DNase、热原和PCR抑制剂
法律資訊
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)