重要文件
BR65822
BRAND®干燥器密封圈
for nominal size 200 mm
同義詞:
密封圈, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
(polychloroprene)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 65822
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The BRAND® Desiccator Sealing Ring is a crucial component designed specifically for use with PC/PP desiccators. This sealing ring ensures an airtight fit, enhancing the efficiency of moisture control within your desiccation system.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)