文件
XX1100000
Millipore
压力罐,600 mL
Accessories for filter holders for sample preparation.
同義詞:
Pressure Vessel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
Delrin® valve (ball)
clear polycarbonate cylinder
polyethylene tubing (pressure)
silicone O-ring
white polypropylene cap (for end)
品質等級
參數
6.9 bar max. inlet pressure
高度
41.9 cm , not including filter holder
419 mm
直徑
9 cm
重量
1.1 kg
接頭
1/4 in. female NPT inlet/outlet tubing connector (relief, outlet ball valves)
運輸包裝
ambient
一般說明
这种垂直式压力容器可用于用临时药物、过敏原提取物和眼药水对小瓶进行无颗粒灌装。可以将Swinnex过滤器支架连接到出口球阀上以进行使用点过滤。
功能&优点:
•垂直设计可最大程度地减少滞留量和产品损失
•使用前将Swinnex过滤器支架连接到出口以过滤流出物
应用:
分配少量液体,小瓶灌装
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
法律資訊
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.