重要文件
BR148502
BRAND®漏斗架
Holds 2 funnels
同義詞:
漏斗, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
特點
Holds 2 funnels
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
BRAND 148502
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
PP. To support 1 or 2 funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm. Easily mounted on supports rods with an outer-Ø 8-14 mm with a locking nut
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)