重要文件
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3ClIN3
CAS號碼:
分子量::
279.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
SMILES 字串
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI 密鑰
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)