重要文件
699497
Sigma-Aldrich
6-氯-7-碘-7-脱氮嘌呤
95%
同義詞:
4-氯-5-碘-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3ClIN3
CAS號碼:
分子量::
279.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
mp
179-183 °C (D)
官能基
chloro
iodo
SMILES 字串
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)