重要文件
B78254
Sigma-Aldrich
2-溴丙烯
99%
同義詞:
异丙烯基溴
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C(Br)=CH2
CAS號碼:
分子量::
120.98
Beilstein:
1731926
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
5.05 psi ( 20 °C)
化驗
99%
折射率
n20/D 1.4436 (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
InChI 密鑰
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)