重要文件
B12687
Sigma-Aldrich
5-氧代-5-苯基戊酸
96%
同義詞:
4-苯甲酰基丁酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CO(CH2)3CO2H
CAS號碼:
分子量::
192.21
Beilstein:
641947
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
形狀
powder
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)