Merck
全部照片(3)
文件
ALD00196
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯苯磺酰氟
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2Cl3FO2S
分子量::
263.50
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
折射率
n20/D 1.568
密度
1.655 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FS(C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl3FO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
InChI 密鑰
YIYMNRBLYKOKQM-UHFFFAOYSA-N
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
在与K. Barry Sharpless及其同事合作后,Sigma-Aldrich现可提供各种磺酰氟试剂,这些试剂经历了“Click II”反应。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
相關內容
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.