重要文件
A90608
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
同義詞:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H6Na2O8S2
CAS號碼:
分子量::
412.30
Beilstein:
3582949
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)