重要文件
A35607
Sigma-Aldrich
3-烯丙基罗丹宁
99%
同義詞:
3-烯丙基-2-硫酮-1,3-噻唑啉-4-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7NOS2
CAS號碼:
分子量::
173.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
InChI 密鑰
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)