重要文件
A79507
Sigma-Aldrich
3-氨基绕丹宁
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H4N2OS2
CAS號碼:
分子量::
148.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES 字串
NN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C3H4N2OS2/c4-5-2(6)1-8-3(5)7/h1,4H2
InChI 密鑰
ZBUUHLDYMKTVLT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
N E Madadi et al.
Bollettino chimico farmaceutico, 130(4), 124-127 (1991-04-01)
Two series of hydrazones were prepared by condensation of various aldehydes with 2-aminorhodanine (series 1) and 2-hydrazino-2-imidazoline (series 2). These compounds showed interesting antiparasitic activities against amoeba, trichomonas, leishmania and plasmodium.