重要文件
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-甲氧基乙氧基)-2-甲基-2-丙醇
≥98.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H16O3
CAS號碼:
分子量::
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.422
密度
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
其他說明
水溶性不稳定 Boc 试剂(例如氯甲酸酯)的稳定前体[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)