等級
for electronic purposes
品質等級
蒸汽壓力
~1.0 mmHg ( 20 °C)
描述
Relative Evaporation rate: <0.05
Hansen solubility parameters: SPd 8.8; SPp 5.9; SPh 3.7
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
雜質
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, trace (each)
≤3 ppm Zn, trace
0.03 wt. % Acidity
0.04 wt. % Water
蒸發殘留物
≤0.05%
顏色
clear
黏度
16.1 cP(20 °C)
bp
~154 °C (Initial)
密度
1.094 at 25 °C (Specific gravity)
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This solvent blend consists of propylene carbonate 50-70%, Ethyl lactate 30-50%; ethyl 3-ethoxypropionate 20-30%.
應用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
156.9 °F
閃點(°C)
69.4 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
碳基永續有機電子 (SOE) 可限制關鍵元素的使用,並在其生命週期結束時進行生物降解。本論文深入探討這些材料的結構與能量失調如何影響裝置效能,並包括各種傳輸模型及其限制的評估。