等級
for electronic purposes
品質等級
描述
Relative Evaporation rate: 2.84
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.1.
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
雜質
≤0.09 wt. % Acidity
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
蒸發殘留物
≤0.05%
顏色
clear
黏度
7.8 cP(20 °C)
密度
0.8620 at 25 °C (specific gravity)
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This solvent blend consists of ethyl acetate 50-70%, ethanol 30-50%, Ethyl lactate 10-20%.
應用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
碳基永續有機電子 (SOE) 可限制關鍵元素的使用,並在其生命週期結束時進行生物降解。本論文深入探討這些材料的結構與能量失調如何影響裝置效能,並包括各種傳輸模型及其限制的評估。