重要文件
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
分子量::
421.22
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)