重要文件
915270
Sigma-Aldrich
Nafion 全氟化膜
Nafion 117, thickness 0.007 in., sheet size 7.5 cm × 13.0 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C7HF13O5S . C2F4)x
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
60104509
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
sheet
製造商/商標名
Nafion 117
薄片尺寸
7.5 cm × 13.0 cm
厚度
0.007 in.
溶解度
H2O: insoluble
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI 密鑰
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
默克生命科学致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
應用
Nafion是一种全氟离子交换膜,具有多种商业用途。酸性(氢离子)形式和衍生物是固体超强酸催化剂,可用于多种合成应用中。
Nafion膜可用于通过干法等离子体制造电极。[1]Nafion作为质子交换膜,一直是开发改进燃料电池的研究重点。[2][3]
Nafion是一种全氟离子交换膜,具有多种商业用途。酸性(氢离子)形式和衍生物是固体超强酸催化剂,可用于多种合成应用中。
包裝
1件,硬质纸板袋
由于有机物的吸收,在一般室内环境中长时间(几个月)存放的膜通常会变暗/变褐色。在储存期间,应确认产品是否保持密封。
  • 保持膜密封并防止一般暴露,可减少有机物的影响。长期储存时,建议使用密封袋存放。
  • 变色不影响性能,使用稀硝酸浸泡可除去颜色。
热封箔袋封装并装在纸板袋中
由于有机物的吸收,在一般室内环境中长时间(几个月)存放的膜通常会变暗/变褐色。在储存期间,应确认产品是否保持密封。
· 保持膜密封并防止一般暴露,可减少有机物的影响。长期储存时,建议使用密封袋存放。
· 变色不影响性能,使用稀硝酸浸泡可除去颜色。
法律資訊
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Influence of temperature and humidity on the mechanical properties of Nafion 117 polymer electrolyte membrane.
Bauer F, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 43(7), 786 - 795 (2005)
Ion mobility in Nafion-117 membranes
Stenina IA, et al.
Desalination, 170(1), 49-58 (2004)
Study of self-diffusion of monovalent and divalent cations in Nafion-117 ion-exchange membrane
Goswami A, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(38), 9196-9201 (2001)
Evaluation of Adhesion between Nafion and gold electrodes fabricated through novel dry process utilizing argon plasma treatment.
Hiroshiba N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 42(10), 1125-1127 (2013)
Alternative polymer systems for proton exchange membranes (PEMs).
Michael A Hickner et al.
Chemical reviews, 104(10), 4587-4611 (2005-01-27)