重要文件
914940
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium Oxide Milled Nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
同義詞:
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CeZr04
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
nanofiber
品質等級
纖維直徑×長度
300-800 nm × 210 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
表面積
30-60 m2/g
初級晶粒尺寸
(tetragonal
Typical Size of Crystallites: 8 nm)
SMILES 字串
[Ce].[Zr]=O
InChI
1S/Ce.O.Zr
InChI 密鑰
GJFXIYGDVYZDRX-UHFFFAOYSA-N
應用
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.