重要文件
901697
Sigma-Aldrich
Glycoursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26D4H39NO5
分子量::
453.65
分類程式碼代碼:
12352106
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
SMILES 字串
C[C@H](CCC(NCC(O)=O)=O)[C@H]1CCC2C3[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI 密鑰
GHCZAUBVMUEKKP-IAJLHXEISA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)