重要文件
666491
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基-5-嘧啶硼酸
90%
同義詞:
2,4-二甲氧基嘧啶-5-硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
183.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
雜質
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
mp
113-117 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
InChI 密鑰
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)